Acide (3-hydroxyphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-3-hydroxyphénylborane
ACRO359410100EA 305 EUR InStock
ACRO359410100 ACRO359410010 MAYBAC35941.250 ACRO359412500
Acide (3-hydroxyphényl)métaborique 97%
Acide (3-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074603
Numéro CAS: 87199-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité