Acide (2-bromophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 97.1 EUR InStock
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
Acide (2-bromophényl)métaborique 97%
Acide (2-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114672
Numéro CAS: 244205-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité