Acide (4-bromophényl)métaborique
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzeneboronic acid, (4-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-bromophenyl)borane, (4-Bromophenyl)metaboric acid
010981-25G 010981-5G
FLUO010981-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010981-25G FLUO010981-5G
Acide (4-bromophényl)métaborique
Acide (4-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002104
Numéro CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité