2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,4,6-trichlorobenzene
018322-5G 018322-25G
FLUO018322-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018322-5G FLUO018322-25G
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzène
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzène
Formule: C₆H₂BrCl₃
MW: 260,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060653
Numéro CAS: 19393-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité