1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzène
B25538.06EA 87.4 EUR InStock
B25538.06
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142587
Numéro CAS: 110407-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité