1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
A16597.06 A16597.14
A16597.06EA 38.8 EUR InStock
A16597.06 A16597.14
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène ≥98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène
Purity: 98% CAS No.: 33863-76-2 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Refractive Index: 1.5470 Beilstein Reference: 2432912
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Densité: 1.72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070747
Numéro CAS: 33863-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité