1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorobromobenzene
004150-25G 004150-100G
FLUO004150-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004150-25G FLUO004150-100G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070747
Numéro CAS: 33863-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité