5-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
A15745.14 A15745.22
A15745.14EA 91.5 EUR InStock
A15745.14 A15745.22
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98%
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 60811-18-9
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 62-64°/9mm
MDL No.: MFCD00042519
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C (9 mmHg)
Densité: 1.710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042519
Numéro CAS: 60811-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité