3-Bromo-4-chloroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
A18660.03 A18660.06
A18660.03EA 24.4 EUR InStock
A18660.03 A18660.06
3-Bromo-4-chloroanisole ≥98%
3-Bromo-4-chloroanisole
Purity: 98% CAS No.: 2732-80-1 Molecular Formula: C7H6BrClO Formula Weight: 221.48 MDL No.: MFCD00070739
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070739
Numéro CAS: 2732-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité