2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
B25512.06 B25512.14
B25512.06EA 105 EUR InStock
B25512.06 B25512.14
2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
2-Bromo-5-chloroanisole
Purity: 98+% CAS No.: 174913-09-8 Molecular Formula: C7H6BrClO Formula Weight: 221.48 Refractive Index: 1.5875
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03790889
Numéro CAS: 174913-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité