Chlorure de 2-bromobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
106750100 106750500
ACRO106750100EA 50.7 EUR InStock
ACRO106750100 ACRO106750500
Chlorure de 2-bromobenzoyle 98%
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1.67 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000655
Numéro CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.03
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité