Chlorure de 2-bromobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
A14520.09 A14520.18 A14520.30
A14520.09EA 40.2 EUR InStock
A14520.09 A14520.18 A14520.30
Chlorure de 2-bromobenzoyle ≥98%
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 7154-66-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5960 Melting Point: 10° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 508506 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000655
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.674
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000655
Numéro CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité