Chlorure de 2-bromobenzoyle
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
001051-25G 001051-100G
FLUO001051-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001051-25G FLUO001051-100G
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000655
Numéro CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité