Chlorure de 4-bromobenzoyle
Danger
Synonyms: p-Bromobenzoyl chloride
013058-100G 013058-25G
FLUO013058-100GEA 0 EUR InStock
FLUO013058-100G FLUO013058-25G
Chlorure de 4-bromobenzoyle
Chlorure de 4-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000683
Numéro CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité