2-Bromobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06 L00937.14
L00937.06EA 43.5 EUR InStock
L00937.06 L00937.14
2-Bromobenzohydrazide ≥98%
2-Bromobenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 29418-67-5 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 1941021
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051577
Numéro CAS: 29418-67-5
EINECS: 249-614-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité