4-Bromobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
A18918.06 A18918.14
A18918.06EA 37.4 EUR InStock
A18918.06 A18918.14
4-Bromobenzohydrazide ≥98%
4-Bromobenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5933-32-4 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 777006
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007602
Numéro CAS: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité