4-Bromobenzohydrazide
Synonyms: 4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
018244-5G 018244-25G
FLUO018244-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018244-5G FLUO018244-25G
4-Bromobenzohydrazide
4-Bromobenzohydrazide
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007602
Numéro CAS: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité