2-Bromobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO308531000EA 245 EUR InStock
ACRO308531000 ACRO308530250
2-Bromobenzoate d'éthyle 98%
2-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (17 mmHg)
Densité: 1,44 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015443
Numéro CAS: 6091-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité