3-Bromobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10251.09 A10251.18
A10251.09EA 44.1 EUR InStock
A10251.09 A10251.18
3-Bromobenzoate d'éthyle ≥98%
3-Bromobenzoate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 24398-88-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 1867121 MDL No.: MFCD00013529
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Densité: 1.430
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013529
Numéro CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité