3-Bromobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
A16174.09 A16174.18 A16174.30
A16174.09EA 39.5 EUR InStock
A16174.09 A16174.18 A16174.30
3-Bromobenzoate de méthyle ≥98%
3-Bromobenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 618-89-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5575 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 139-140°/35mm Beilstein Reference: 1940810 MDL No.: MFCD00017777
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 30…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017777
Numéro CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité