4-Bromobenzoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
A11365.09 A11365.18 A11365.30
A11365.09EA 40.5 EUR InStock
A11365.09 A11365.18 A11365.30
4-Bromobenzoate d'éthyle ≥98%
4-Bromobenzoate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 5798-75-4 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 1867129 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00016329
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.403
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016329
Numéro CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,1408
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité