4-Bromobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
A15517.06 A15517.14 A15517.22
A15517.06EA 52.5 EUR InStock
A15517.06 A15517.14 A15517.22
4-Bromobenzoate de méthyle ≥98%
4-Bromobenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 619-42-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 2045132 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00013531
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…81 °C
Densité: 1.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013531
Numéro CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 14,1408
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité