Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19633.03EA 155 EUR InStock
L19633.03 L19633.MD
Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 3-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100098
Numéro CAS: 6307-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité