Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque
Attention
Synonyms: 6-Bromoveratric acid
018269-1G 018269-5G
FLUO018269-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018269-1G FLUO018269-5G
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₉BrO₄
MW: 261,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017542
Numéro CAS: 6286-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité