Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21449.06 B21449.14
B21449.06EA 31 EUR InStock
B21449.06 B21449.14
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque ≥98%
Acide 4-bromo-3,5-diméthoxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 56518-42-4 Molecular Formula: C9H9BrO4 Formula Weight: 261.07 Melting Point: 254-258° MDL No.: MFCD01632140
Formule: C₉H₉BrO₄
MW: 261,07 g/mol
Point de fusion: 254…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632140
Numéro CAS: 56518-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité