1,2-Dibromotétrafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16620.06EA 263 EUR InStock
A16620.06 A16620.03
1,2-Dibromotétrafluorobenzène ≥99%
1,2-Dibromotétrafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 827-08-7
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5160
Boiling Point: 197-199°
MDL No.: MFCD00039209
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 2,26
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039209
Numéro CAS: 827-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité