1,3-Dibromotétrafluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17392.06EA 185 EUR InStock
A17392.06 A17392.03 A17392.14
1,3-Dibromotétrafluorobenzène ≥98%
1,3-Dibromotétrafluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 1559-87-1
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.5160
Boiling Point: 85-88°/18mm
MDL No.: MFCD00031533
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 85…88 °C (18 mmHg)
Densité: 2,180
Point d'éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031533
Numéro CAS: 1559-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité