1-Bromo-4-fluorobenzène étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442404.EA 24.7 EUR InStock
442404.
1-Bromo-4-fluorobenzène étalon analytique, Supelco®
1-Bromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Numéro MDL: MFCD00000342
Numéro CAS: 460-00-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité