Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25394.06 B25394.14
B25394.06EA 179 EUR InStock
B25394.06 B25394.14
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque ≥98%
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 394-28-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2575978
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142874
Numéro CAS: 394-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité