Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque
Attention
CFF839.1 005471-25G 005471-100G
CHMPCFF839.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF839.1 FLUO005471-25G FLUO005471-100G
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142874
Numéro CAS: 394-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité