Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque
CFF840.1 005472-1G 005472.500MG 005472-25G 005472-5G
CHMPCFF840.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF840.1 FLUO005472-1G FLUO005472.500MG FLUO005472-25G FLUO005472-5G
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569539
Numéro CAS: 2252-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité