Acide 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20154.06EA 168 EUR InStock
L20154.06 L20154.03
Acide 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoïque ≥98%
Acide 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254,99 g/mol
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664065
Numéro CAS: 104222-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité