Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50235.06EA 488 EUR InStock
H50235.06 H50235.03
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque ≥97%
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665763
Numéro CAS: 161957-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité