Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque
Attention
CFF841.1 005473-1G 005473-5G
CHMPCFF841.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF841.1 FLUO005473-1G FLUO005473-5G
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665763
Numéro CAS: 161957-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité