Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
CFF843.1 FL5475.500 005475-5G 005475-1G
CHMPCFF843.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF843.1 CHMPFL5475.500 FLUO005475-5G FLUO005475-1G
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569540
Numéro CAS: 176548-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité