Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque
Attention
CFF846.1 005477-1G 005477-5G 005477-25G
CHMPCFF846.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF846.1 FLUO005477-1G FLUO005477-5G FLUO005477-25G
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143423
Numéro CAS: 146328-85-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité