Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Attention
013022-5G 013022-1G 013022-25G
FLUO013022-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013022-5G FLUO013022-1G FLUO013022-25G
Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094085
Numéro CAS: 183065-68-1
EINECS: 457-940-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité