Acide 4-bromo-3-fluorobenzoïque
Attention
CFF845.1 005476-1G 005476-5G 005476-25G
CHMPCFF845.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF845.1 FLUO005476-1G FLUO005476-5G FLUO005476-25G
Acide 4-bromo-3-fluorobenzoïque
Acide 4-bromo-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672932
Numéro CAS: 153556-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité