1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzène
Attention
013233-5G 013233-25G
FLUO013233-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013233-5G FLUO013233-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzène
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116322
Numéro CAS: 811842-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité