1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 73.6 EUR InStock
B25289.06 B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Densité: 2.300
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042578
Numéro CAS: 202865-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité