1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène
Attention
013232-25G 013232-5G
FLUO013232-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013232-25G FLUO013232-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042578
Numéro CAS: 202865-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité