Isothiocyanate de 3-bromo-4-fluorophényle
023857-1G 023857-5G
FLUO023857-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023857-1G FLUO023857-5G
Isothiocyanate de 3-bromo-4-fluorophényle
Isothiocyanate de 3-bromo-4-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232,08 g/mol
Numéro CAS: 710351-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité