Isothiocyanate de 2-bromo-4-fluorophényle
FL19472.5 FL19472.25 008215-25G 008215-5G
CHMPFL19472.5EA 0 EUR InStock
CHMPFL19472.5 CHMPFL19472.25 FLUO008215-25G FLUO008215-5G
Isothiocyanate de 2-bromo-4-fluorophényle
Isothiocyanate de 2-bromo-4-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673194
Numéro CAS: 175205-35-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité