Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01713DA SB01713EA
MAYBSB01713DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01713DA MAYBSB01713EA
Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00276607
Numéro CAS: 1027513-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité