2,4-Dibromo-6-fluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14435.06EA 37.7 EUR InStock
A14435.06 A14435.14
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042230
Numéro CAS: 141474-37-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité