2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
004650-25G 004650-100G 004650-500G
FLUO004650-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004650-25G FLUO004650-100G FLUO004650-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00041445
Numéro CAS: 344-18-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité