2-Bromo-4,6-difluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: BDFA
A11022.14 A11022.22 A11022.36
A11022.14EA 49.1 EUR InStock
A11022.14 A11022.22 A11022.36
2-Bromo-4,6-difluoroaniline ≥98%
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 444-14-4 Molecular Formula: C6H4BrF2N Formula Weight: 208.01 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 38-42° Beilstein Reference: 2718139 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009639
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009639
Numéro CAS: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité