2-Bromo-4-fluoroaniline
Attention
003144-25G 003144-100G
FLUO003144-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003144-25G FLUO003144-100G
2-Bromo-4-fluoroaniline
2-Bromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 46…47 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042462
Numéro CAS: 1003-98-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité