2-Bromo-5-fluoroaniline
Attention
009058-1G 009058-5G 009058-25G
FLUO009058-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009058-1G FLUO009058-5G FLUO009058-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline
2-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070750
Numéro CAS: 1003-99-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité