3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25610.14EA 255 EUR InStock
B25610.14 B25610.06
3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788559
Numéro CAS: 656-64-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité